Documenti fondamentali
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Sinonimo/i:
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Scegli un formato
5 G
281,00 €
281,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
281,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.11 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
281,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2