Vai a
92001
Ampliflu Red "easy to use" Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
683,00 €
478,10 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
478,10 €
Prezzo di listino683,00 €Risparmia il 30%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
90101AMP31004465962
Ampliflu™ Red suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
90101
Ampliflu Red
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)