5.30746
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A
Sinonimo/i:
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A, 2,3- bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor, 2,3-bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor
Saggio
≥95% (NMR)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow-brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC1=C(N(c2c(cccc2)[N+]1=O)[O-])CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2O2/c11-5-9-10(6-12)14(16)8-4-2-1-3-7(8)13(9)15/h1-4H,5-6H2
DQKNFTLRMZOAMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Peroxiredoxin
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Haraldsen, J. D., et al. 2009. Org. Biomol. Chem.7, 3040.
Carey, K.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7433.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3