Documenti fondamentali
Z659177
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
TT 13 flat tip
Sinonimo/i:
flat tip sonicator, ultrasonic probe
Scegli un formato
1 EA
84,00 €
84,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
84,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
84,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
Produttore/marchio commerciale
Bandelin
Disponibilità
available only in EU
Diametro
13 mm
Volume
10-200 mL , HD 2070
20-900 mL , HD 2200
Descrizione generale
For use with HD 2070 homogenizer and SG 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the diameter of the connecting screw?
    1 risposta
    1. The connecting screw diameter is 13 mm.