SMB00372
Cycloastragenol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol, Astramembrangenin, Cyclogalegigenin, Cyclosieversigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3