529685
Prodigiosin Serratia marcescens
A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance.
Sinonimo/i:
Prodigiosin Serratia marcescens, Casein Kinase I Inhibitor IV, 2-Methyl-3-pentyl-6-methoxyprodigiosene, NSC 47147
Scegli un formato
155,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
155,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark red
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(CCCCC)C=C(/C=C2N=C(C3=CC=CN3)C=C\2OC)N1
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,22-23H,4-6,8H2,1-3H3/b18-17+,19-12+
WKGQSEFBQTWRPT-FHUUTLRSSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chang, C.C., et al. 2011. J. Biosci. Bioeng.5, 501
Ho, T.F., et al. 2009. Toxicol. Appl. Pharmacol.235, 253
Soto-Cerrato, V., et al. 2007.Mol. Cancer Ther.6, 362.
WGK 2