Documenti fondamentali
H0790
Sigma-Aldrich
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Scegli un formato
1 MG
276,00 €
276,00 €
Prezzo di listino552,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
276,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H76N14O14
Peso molecolare:
1097.22
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
276,00 €
Prezzo di listino552,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Solubilità
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Abz-Ala-Arg-Val-Nle-Tyr(NO2)-Glu-Ala-Nle-NH2
Azioni biochim/fisiol
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Altre note
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)