Documenti fondamentali
208735
Sigma-Aldrich
Calmodulin Inhibitory Peptide
The Calmodulin Inhibitory Peptide controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
Calmodulin Inhibitory Peptide, MLCK Peptide, MLCKP
Scegli un formato
500 μG
139,00 €
139,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C91H156N36O20
Peso molecolare:
2074.44
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
139,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A 17-residue peptide based on the calmodulin-binding domain of myosin light chain kinase (MLCK). Binds to calmodulin with high affinity (Kd = 6 pM). Inhibits calmodulin activation of MLCK-catalyzed phosphorylation of smooth muscle regulatory light chain(MLC).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Kd = 6 pM in binding to calmodulin
Primary Target
Calmodulin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Arg-Arg-Lys-Trp-Gln-Lys-Thr-Gly-His-Ala-Val-Arg-Ala-Ile-Gly-Arg-Leu-NH₂
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Torok,K., et al. 1998. Biochemistry 37, 6188.
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1