Documenti fondamentali
524748
Sigma-Aldrich
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b, GEBR-7b, (E)-3-(cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, O-2-(2,6-dimethylmorpholino)-2-oxoethyl oxime
Scegli un formato
5 MG
176,00 €
176,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
176,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
176,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
semisolid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(/C([H])=N/OCC(N3CC(C)OC(C)C3)=O)C=C1
InChI
JEXHQZPMUKFOIV-SSDVNMTOSA-N
Descrizione generale
A cell permeable, potent, and selective oxime PDE4D inhibitor (IC50 = 0.67 µM) which displays much reduced activities toward other PDE4 isoforms. It is shown to cause a significant 40% increase in extracellular cAMP in the hippocampus of freely moving rats in vivo at 100 µM, but has no effect on Aβ levels. This compound elicits cognitive enhancement in vivo at the optimum dose of 0.003 mg/kg in both mice and rat models, and unlike rolipram, does not cause emesis-like behavior in rodents.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Bruno, O., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.in press.
Bruno, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6546.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2