524628
Phosphatase Inhibitor Cocktail IV
liquid, for the inhibition of serine/threonine and alkaline phosphatases
Sinonimo/i:
Phosphatase Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set IV, Phosphatase inhibitor Cocktail Set IV is a cocktail of three phosphatase inhibitors for the inhibition of both serine/threonine and alkaline phosphatases.
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Serine/threonine and alkaline phosphatases
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)