Key Documents
05892970001
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi, compresse cOmplete ULTRA, Mini, EASYpack
Tablets supplied in foil blister packs.
Sinonimo/i:
inibitore delle proteasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.28
Forma fisica
tablet
Confezionamento
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Solubilità
water: soluble
Assorbimento
0.4 at 280 nm (1x solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le compresse cOmplete ULTRA contengono il più potente cocktail di inibitori delle proteasi per la protezione ottimale delle proteine dalla degradazione per mezzo di proteasi. La compressa contiene EDTA, per cui inibisce anche le metalloproteasi. Le compresse sono confezionate in un blister EASYpack. Gli Easypack offrono la più comoda modalità di erogazione: le singole compresse vengono spinte con facilità attraverso la lamina del blister direttamente nel tampone. Una compressa cOmplete ULTRA, Mini è sufficiente per un volume di 10 mL di soluzione di estrazione.
Può avere luogo una degradazione parziale delle proteine ricombinanti durante l′espressione. I prodotti di degradazione solubili vengono purificati in concomitanza e determinano una preparazione proteica non omogenea con frammenti proteici di lunghezze differenti. Le metalloproteasi, che vengono inibite dall′EDTA, sono piuttosto prevalenti, per esempio, nei batteri.
Combinando semplicemente una compressa del cocktail di inibitori delle proteasi cOmplete ULTRA, Mini con una compressa del cocktail di inibitori delle fosfatasi PhosSTOP nello stesso tampone da 10 mL si possono inibire facilmente allo stesso tempo sia le proteasi sia le fosfatasi.
Specificità
Inibisce le serina proteasi e le cisteina proteasi. Non inibisce completamente le metalloproteasi in presenza di cationi bivalenti come Ca2+, Mg2+, o Mn2+.
Applicazioni
Durante la lisi e la purificazione cellulare esiste il rischio che le proteasi naturalmente presenti all′interno delle cellule scindano le proteine target. Per garantire l′ottenimento di proteine in tutta la loro lunghezza, si usano le compresse cOmplete ULTRA per inibire un′ampia gamma di proteasi. Questa nuova formulazione mostra il rapporto di inibizione più elevato grazie alla gamma di inibitori più ampia rispetto alle compresse cOmplete standard.
Questo nuovo cocktail di inibitori delle proteasi è ora in grado di inibire le proteasi aspartiche, nonché la serina e la cisteina proteasi e le metalloproteasi. Le compresse cOmplete ULTRA sono state sviluppate per ottenere la massima efficienza su diversi tipi cellulari. Le migliori prestazioni sono garantite in lisati di batteri, lieviti, cellule di insetto e in un′ampia gamma di linee cellulari più alte.
La nuova resina Roche′ per la purificazione delle proteine con His-tag, la resina per purificazione cOmplete His-Tag, è compatibile con questa compressa che contiene EDTA. Grazie alla chimica di un nuovo chelante che lega gli ioni metallo nella resina di purificazione cOmplete His-Tag, è possibile usare l′EDTA durante la cromatografia di affinità vincolata dello ione del metallo (IMAC).
II cocktail di inibitori delle proteasi compresse cOmplete ULTRA, Mini, EASYpack è stato usato come componente del tampone del saggio di immunoprecipitazione (tampone RIPA). Inoltre è stato usato per impedire la degradazione e la coagulazione delle proteine nei campioni di sangue.
Caratteristiche e vantaggi
  • Protezione ultra efficiente.
La composizione del cocktail allargato di inibitori rende questa compressa una formulazione ideale per i bersagli più difficili, sensibili alle proteasi.
  • Comodo formato in compresse
Elimina la pesatura di piccole quantità e protegge istantaneamente le proteine da una gamma di proteasi straordinariamente estesa, semplicemente spingendo una compressa attraverso la lamina della confezione EASYpack direttamente nei tamponi.
  • Adatto alla purificazione con IMAC
Purifica le proteine con etichetta poli-istidina
  • Garantisce la sicurezza del laboratorio
Con le compresse cOmplete ULTRA si evita il contatto con composti pericolosi.
Componenti
Miscela proprietaria di diversi inibitori delle proteasi con ampia specificità inibitoria.
Stato fisico
Compresse in confezioni di blister di laminato. Ciascuna compressa è sufficiente per un volume di 10 mL di soluzione di estrazione.
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 1 compressa per 10 mL di soluzione di estrazione.
Soluzione di lavoro: Manipolazione
Spingere con cautela la compressa attraverso la confezione in laminato con la base del pollice (non con l′unghia, per evitare la rottura delle compresse).
Preparazione della soluzione di lavoro
Una compressa è sufficiente per inibire l′attività proteolitica in 10 mL di soluzione di estrazione. In caso di attività proteolitica molto elevata, si devono usare 2-3 compresse per 10 mL di tampone di estrazione. Si possono aggiungere direttamente le compresse al terreno di estrazione.
Soluzione madre (conc. 2x)
In alternativa all′uso diretto con i lisati, si può preparare una soluzione madre 2x, con la seguente procedura:
• Aggiungere una compressa cOmplete ULTRA a 5 mL di acqua bidistillata in una provetta in PE o PP.
• Agitare nel vortex per 3 minuti o fino al completo scioglimento della compressa.
• La soluzione madre è pronta per essere usata anche se in soluzione sono visibili particelle molto minute.­ Queste particelle non interferiscono con l′attività di inibizione delle compresse.
• La soluzione madre è stabile per 4 settimane, conservata a 2-8 °C, e per almeno 4 settimane anche tra -15 e -25 °C.
• Durante la conservazione della soluzione madre 2x è possibile che le particelle sedimentino. Prima dell′uso agitare brevemente nel vortex la soluzione madre.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): La soluzione madre in acqua è stabile per 4 settimane, conservata a 2-8 °C, e per almeno 4 settimane anche tra  -15 e -25 °C.
Ricostituzione
Solubile in tamponi acquosi o da aggiungere direttamente ai terreni di estrazione.
Per la soluzione madre, usare solo acqua.
Altre note
Solo per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Jesse J Balic et al.
Nature communications, 11(1), 3816-3816 (2020-08-01)
Detection of microbial components such as lipopolysaccharide (LPS) by Toll-like receptor 4 (TLR4) on macrophages induces a robust pro-inflammatory response that is dependent on metabolic reprogramming. These innate metabolic changes have been compared to aerobic glycolysis in tumour cells. However
Yukiko Yasuoka et al.
Physiological reports, 8(12), e14485-e14485 (2020-06-28)
The detection of erythropoietin (Epo) protein by Western blotting has required pre-purification of the sample. We developed a new Western blot method to detect plasma and urinary Epo using deglycosylation. Epo in urine and tissue, and erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in
Pharmacokinetic parameters and mechanism of action of an efficient anti-A$\beta$ single chain antibody fragment
Esquerda-Canals G, et al.
Testing, 14(5), e0217793-e0217793 (2019)
3-Hydroxyisoindolin-1-one derivates: Synthesis by palladium-catalyzed CH activation as BRD4 inhibitors against human acute myeloid leukemia (AML) cells
Chen P, et al.
Bioorganic Chemistry, 86, 119-125 (2019)
Yinan Li et al.
eLife, 9 (2020-10-02)
Terminal selectors are transcription factors (TFs) that establish during development and maintain throughout life post-mitotic neuronal identity. We previously showed that UNC-3/Ebf, the terminal selector of C. elegans cholinergic motor neurons (MNs), acts indirectly to prevent alternative neuronal identities (Feng
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.