513100
DL-threo-PDMP, Hydrochloride
PDMP closely resembles the natural sphingolipid substrate of brain glucosyltransferase and acts as a potent and competitive inhibitor of this enzyme.
Sinonimo/i:
DL-threo-PDMP, Hydrochloride, 1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
glycolipid synthesis in cultured NIH/3T3 cells
Attenzione
Altre note
Rosenwald, A.G. 1992. Biochemistry31, 3581.
Inokuchi, J., and Radin, N.S. 1987. J. Lipid Res.28, 565.
Vunnam, R.R., and Radin, N.S. 1980. Chem. Phys. Lipids26, 265.
WGK 3