870792P
Avanti
D-threo-PPMP
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P, powder
Sinonimo/i:
1R,2R-(+)-1-phenyl-2-palmitoylamino-3-N-morpholine-1-propanol
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870792P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CN2CCOCC2
InChI
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)