O9390
N-Oxalylglycine
≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
deionized water: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H5NO5/c6-2(7)1-5-3(8)4(9)10/h1H2,(H,5,8)(H,6,7)(H,9,10)
BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.