Documenti fondamentali
5.09272
Sigma-Aldrich
Hydroxychloroquine Sulfate
Sinonimo/i:
Hydroxychloroquine Sulfate, HCQ, Autophagy Inhibitor
Scegli un formato
25 MG
287,00 €
287,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
287,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28ClN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
287,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, orally available quinoline derivative with anti-malarial properties. Increases intralysosomal pH and thereby impairs autophagic degradation process. Reduces metabolic activity and suppresses proliferation of human dermal fibroblasts (IC50 = 30 µM). Shown to inhibit ERK1/2 phosphorylation (Thr202/Try204), but does not affect Akt and mTOR phosphorylation. Shown to directly block the binding of CXCL12 to CXCR4 and inhibit downstream effects in pancreatic cancer cells (EC50 = 9.8 µM). Effectively antagonizes CXCR4-mediated cell proliferation in PANC-1, Hs-766T, and MIAPaCa-2 cells. Suppresses Toll-like receptor 9 (TLR-9)-mediated dendritic cell activation and displays anti-inflammatory properties.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Kim, J., et al. 2012. PLoS ONE.7, e31004.
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya., P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3