1327000
USP
Hydroxychloroquine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
hydroxychloroquine
Confezionamento
pkg of 200 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
Punto di fusione
388.4 °F (198°C; 240°C)
Solubilità
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Descrizione generale
Hydroxychloroquine Sulfate is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
Applicazioni
- Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
- Hydroxychloroquine Sulfate Compounded Oral Suspension
- Chloroquine Phosphate
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.