Documenti fondamentali
Y0001839
Hydroxychloroquine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
Scegli un formato
70 MG
189,00 €
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
70 MG
189,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Famiglia di API
hydroxychloroquine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
Confezionamento
Unit quantity: 70 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)