Documenti fondamentali
5.08838
Millipore
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested
Sinonimo/i:
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested, (2 S)-2-Amino-N-((2 S,3 S,4 R,5 R)-5-(6-(dimethylamino)purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Impurezze
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descrizione generale
An aminonucleoside antibiotic that acts as a prokaryotic and eukaryotic protein synthesis inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
RNA
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Supplied at 10 mg/ml in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res.216, 149.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5