Documenti fondamentali
5.08161
Sigma-Aldrich
SNC80
Sinonimo/i:
SNC80, δ Opioid Receptor Agonist, SNC80
Scegli un formato
10 MG
217,00 €
217,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
217,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H39N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
217,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
0.32 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
cream
Solubilità
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 20 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N3([C@H](CN([C@@H](C3)C)CC=C)C)[C@@H](c2cc(ccc2)OC)c1ccc(cc1)C(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27-/m1/s1
KQWVAUSXZDRQPZ-UMTXDNHDSA-N
Descrizione generale
A very potent and selective δ opioid receptor agonist (IC50 = 0.32 µM). Shown to induce dose- and time-dependent antinociception after i.c.v., i.th. and i.p. administration in mice. Widely used in studies of depression and inflammatory injuries. It is also reported to be acted upon heteromeric u-d receptors.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Dela opioid receptor
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Pradhan, A., et al., 2013. Mol Pain.9, 8.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3