Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 215,00 € |
Informazioni su questo articolo
215,00 €
Nome del prodotto
(±)-Epibatidine dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >4 mg/mL, methanol: 4 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cn1)[C@H]2CC3CCC2N3
InChI
1S/C11H13ClN2.2ClH.H2O/c12-11-4-1-7(6-13-11)9-5-8-2-3-10(9)14-8;;;/h1,4,6,8-10,14H,2-3,5H2;2*1H;1H2/t8?,9-,10?;;;/m1.../s1
InChI key
AXWYRFKDLRSESC-VAGRNHIFSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description purum, ≥99% (GC) | description analytical standard | description ≥98%, powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥98% |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: >4 mg/mL, methanol: 4 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color off-white | color APHA: ≤20 | color - | color white |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?