5.00667
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
EMPROVE® API
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Thiamine monophosphate chloride dihydrate, [Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt)], Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 Pa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
135 °C (decomposition)
Solubilità
176 g/L
Densità
1.53 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
670 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Gratis - Registrati per scaricarlo
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.