481990
Nigericin, Sodium Salt, Streptomyces hygroscopicus
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Sinonimo/i:
Nigericin, Sodium Salt, Streptomyces hygroscopicus, Antibiotic K178
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
chloroform: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Eytan, G.D., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12949.
Alonso, M.A., and Carrasco, L. 1981. FEBS Lett.127, 112.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3