Documenti
4.80704
SAFC
Sulfuric acid 10%
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
101 °C/1013 hPa
Densità
1.066 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2