Documenti fondamentali
258105
Sigma-Aldrich
Acido solforico
ACS reagent, 95.0-98.0%
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
ACS reagent
agenzia:
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
pH:
1.2 (5 g/L)
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
95.0-98.0%
Stato
liquid
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido solforico può essere utilizzato come catalizzatore:
  • Nell′idrolisi di sali di nitroalcani primari o secondari ad aldeidi i chetoni.
  • Nell′idrolisi selettiva di nitrili ad ammidi.
  • Per la sintesi di ammidi di ter-alchil-carbinammine via reazione di Ritter tra nitrili e alcheni.
  • Per preparare 3,4-dialchil-2(5H)-furanoni per carbonilazione di aldeidi α,β-insature.
  • Nella nitrazione di composti carbociclici aromatici e composti eteroaromatici.
  • Nella sintesi di Friedel–Craft dei chetoni a partire da anidridi via reazione α-ammidoalchilazione.
L′H2SO4 può essere impiegato anche nelle seguenti reazioni:
  • Reazioni di addizione di Michael
  • Reazioni di sostituzione elettrofila
  • Esterificazione di acidi aromatici altamente ingombrati
  • Reazioni di condensazione aldolica
  • Riarrangiamento di Beckmann
  • Reazione Hofmann–Loffler–Freytag
  • Reazioni di isomerizzazione
  • Reazioni di deidrogenazione
  • Reazioni di solfonazione
Altre note
Specifiche ACS identiche al prodotto 320501
4 L e 4X4 L sono confezionati in bottiglie di poliestere.
Le confezioni-SKU che recano la sigla -PC sono confezionate in bottiglie di vetro ricoperte di PVC.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tim Olding et al.
Physics in medicine and biology, 56(5), 1259-1279 (2011-02-03)
This work develops imaging protocols for improved dose readout of a Fricke-xylenol orange-gelatin (FXG) gel-filled 1 L polyethylene terephthalate (PETE) jar dosimeter using a commercial Vista(TM) cone-beam optical computed tomography (CT) scanner from Modus Medical Devices Inc. (London, ON, Canada).
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Steven Babic et al.
Physics in medicine and biology, 53(6), 1637-1650 (2008-03-28)
Freshly prepared radiochromic ferrous xylenol-orange (FX) gels optically scanned with a light source exhibit a threshold dose response that is thermally and wavelength dependent. Correction for this threshold dose leads to accurate dose calibration and better reproducibility in multiple fraction
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Articoli
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolli
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.