S8263
Idrossido di sodio
5.0 M
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
5.0 M
pH
14
Densità
1.327 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- As a base in the reduction of oximes, imines, and hydrazones using Raney nickel.
- In the preparation of trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid standard solution applicable in the synthesis of the ferric chelate complex.
- In the synthesis of radiolabeled quinolinyl analogs for α-synuclein binding assay studies.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.