Documenti
474427
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem, MUG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezze
<25 ppm 4-methylumbelliferone
Colore
white
Solubilità
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Descrizione generale
This product has been discontinued.
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Substrate for fluorometric assay of β-D-glucuronidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Moberg, L.J. 1985. Appl. Environ. Microbiol. 50, 1383.
Trepeta, R.W., and Edberg, S.C. 1984. J. Clin. Microbiol. 19, 172.
Brot, F.E., et al. 1974. Biochem. Biophys. Res. Commun. 57, 1.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3