Documenti fondamentali
474426
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, 4-MU-α-D-Glc
Scegli un formato
100 MG
114,00 €
114,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezze
≤0.01% 4-methylumbelliferone
≤0.02% β-anomer
Colore
white
Solubilità
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Descrizione generale
Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Substrate for fluorogenic assay of a-glucosidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm). Has been used in studies of Pompe disease.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1978. Clin. Genet. 6, 504.
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1977. Clin. Chim. Acta78, 335.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3