420311
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms.
Sinonimo/i:
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Kamycin
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein biosynthesis
Ricostituzione
Altre note
Kahn, R.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9295.
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2