400015
Caspase-1 Inhibitor IV
The Caspase-1 Inhibitor IV, also referenced under CAS 154674-81-4, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-1 Inhibitor IV, ICE Inhibitor IV, Ac-YVAD-AOM
Scegli un formato
162,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
162,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)COC(=O)c2c(cccc2C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C33H42N4O10/c1-17(2)29(37-31(44)25(35-21(6)38)14-22-10-12-23(39)13-11-22)32(45)34-20(5)30(43)36-24(15-27(41)42)26(40)16-47-33(46)28-18(3)8-7-9-19(28)4/h7-13,17,20,24-25,29,39H,14-16H2,1-6H3,(H,34,45)(H,35,38)(H,36,43)(H,37,44)(H,41,42)/t20-,24-,25-,29-
LOACDHZQOPEFKK-NFJAKAEBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-1
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry 33, 3934.
WGK 1