219007
Caspase Inhibitor VI
Z-VAD-FMK, CAS 161401-82-7, is an irreversible pan caspase inhibitor. Does not require pretreatment with esterase for in vitro studies.
Sinonimo/i:
Caspase Inhibitor VI, Z-VAD-FMK
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 9 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
WGK 1