Documenti fondamentali
218728
Sigma-Aldrich
Caspase-9 Inhibitor III
The Caspase-9 Inhibitor III, also referenced under CAS 403848-57-7, controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-9 Inhibitor III, Ac-LEHD-CMK
Scegli un formato
1 MG
205,00 €
205,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
205,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H35ClN6O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
587.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
205,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc1nc[nH]c1)CC(=O)O
InChI
1S/C24H35ClN6O9/c1-12(2)6-17(28-13(3)32)23(39)29-15(4-5-20(34)35)22(38)31-18(7-14-10-26-11-27-14)24(40)30-16(8-21(36)37)19(33)9-25/h10-12,15-18H,4-9H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,32)(H,29,39)(H,30,40)(H,31,38)(H,34,35)(H,36,37)/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
JSRLQUNMFYXVQD-XSLAGTTESA-N
Descrizione generale
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6). Reported to reduce myocardial infarct size during reperfusion (~70 nM).
A potent, irreversible inhibitor of caspase-9. Reported to reduce myocardial infarct size during reperfusion (~70 nM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 70 nM against caspase-9
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Leu-Glu-His-Asp-CMK
Altre note
Mocanu, M.M., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 197.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hazel Stewart et al.
iScience, 26(11), 108080-108080 (2023-10-20)
The SARS-CoV-2 genome encodes a multitude of accessory proteins. Using comparative genomic approaches, an additional accessory protein, ORF3c, has been predicted to be encoded within the ORF3a sgmRNA. Expression of ORF3c during infection has been confirmed independently by ribosome profiling.