218746
Caspase-1 Inhibitor VI
≥95% (HPLC), powder, Caspase-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Caspase-1 Inhibitor VI, Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK, is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-1, caspase-4, and caspase-5.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Sequenza
Altre note
Eldadah, B.A., et al. 1997. J. Neurosci. 17, 6105.
WGK 1