345812
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem
Sinonimo/i:
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem, G418, G 418, NMD Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]1[C@H]([C@H](OC[C@@]1(O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2N)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3N)O)O)[C@H](O)C)O)O)C
InChI
QNQZPJLBGRQFDD-ZMSORURPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic