344085
Folimycin, Streptomyces sp.
A highly sensitive and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type; Ki = 20 pM).
Sinonimo/i:
Folimycin, Streptomyces sp., Concanamycin A
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,41-,42-,43-,46-/m1/s1
DJZCTUVALDDONK-HQMSUKCRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Vacuolar-type H+-ATPase
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 255.
Muroi, M., et al. 1994. Biosci. Biotech. Biochem.58, 425.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Muroi, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 999.
Muroi, M., et al. 1993. Cell Struct. Funct.18, 139.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3