Vai a
SML1006
EGA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(4-Bromophenyl)methylene]-N-(2,6-dimethylphenyl)-hydrazinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
476,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16BrN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
EGA is a small molecule that blocks the entry of anthrax lethal toxin by inhibiting trafficking pathways in acidified endosomes, without affecting endosome pH. EGA blocks trafficking of other toxins, including diphtheria toxin, but does not inhibit trafficking of ricin. The compound EGA attenuates lysosomal targeting and degradation of the EGF receptor, but does not block does not block endosomal recycling of transferrin.
EGA is an inhiitor of endosomal trafficking.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)