328501
ERO1 Inhibitor II, EN460
Sinonimo/i:
ERO1 Inhibitor II, EN460, ( Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, ( Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
WGK 1