Vai a
T7451
Anticorpo anti tubulina acetilata, monoclonale, topo
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti acetil-α-tubulina, Anticorpo anti acetil-tubulina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
197,00 €
100 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
528,00 €
200 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6-11B-1, monoclonal
Application:
DB, EM, IHC, RIA, WB
Citations:
1170
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
L′α-tubulina, chiamata anche tubulina α 4a (TUBA4A), mappa sul cromosoma umano 2q35. Il gene codifica un membro della famiglia della α-tubulina contenente 448 amminoacidi. La TUBA4A appartiene alla sottofamiglia della tubulina che è il maggiore elemento costitutivo dei microtubuli. La sottounità α della tubulina ha peso molecolare pari a 50.000.
L′anticorpo monoclonale anti tubulina acetilata (isotipo IgG2b murino) è derivato dall′ibridoma 6-11B-1 prodotto tramite fusione di cellule di mieloma murino e splenociti di un topo immunizzato con tubulina acetilata dal braccio esterno di Strongylocentrotus purpuratus (riccio di mare). La tubulina è un eterodimero costituito da a-tubulina e b-tubulina; il peso molecolare di entrambe le subunità, che presentano una notevole omologia, è di circa 50.000.
Immunogen
tubulina acetilata dal braccio esterno di Strongylocentrotus purpuratus (riccio di mare).
Application
L′anticorpo monoclonale anti tubulina acetilata prodotto nel topo è stato utilizzato in:
  • dot blot quantitativo
  • immunofluorescenza
  • western blot
  • immunoistochimica
  • saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA)
  • saggio radioimmunologico (RIA) in fase solida
  • microscopia elettronica
L′anticorpo anti tubulina acetilata è stato usato anche in immunoistochimica nella colorazione di sezioni di paraffina colorate X-gal.
Biochem/physiol Actions
La tubulina acetilata è associata all′assonema di svariati organismi. La tubulina acetilata potrebbe rivestire un ruolo importante nella differenziazione della struttura e della funzione dei microtubuli. La modifica post-traduzionale della α-tubulina, cioè l′addizione reversibile di un gruppo acetile sulla Lys40 attraverso una specifica acetilas, genera la tubulina acetilata.
L′anticorpo è stato usato per rilevare α-tubuline acetilate in diversi organismi inclusi protisti, vegetali, invertebrati e vertebrati. L′anticorpo riconosce un epitopo localizzato sulla isoforma α3 della α-tubulina assonemale di Chlamydomonas, all′interno di quattro residui di Lys40 quando questo amminoacido è acetilato. Una sequenza molto simile a quella rilevata dall′anticorpo nel Chlamydomonas si trova nella maggioranza delle α-tubuline, ma la regione corrispondente è nettamente diversa in alcune isoforme di α-tubulina di pollo, Drosophila e lievito. In qualche caso, l′epitopo riconosciuto dall′anticorpo può essere assente o mascherato, come accade nella linea cellulare simil-epiteliale di ratto canguro Ptk2.
Physical form
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente 15 mM di sodio azide.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6074T9026F2168
description
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
description
clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture
description
clone DM1A, ascites fluid
description
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. South Australia
    • Recensione 1
    • Voti 9
    5 su 5 stelle.
    Worked nicely for immunofluroescence on cells
    Antibody had been keep at -20 for ~10 years and still stained cells on coverslips nicely (1:1000)
    Traduci con Google
    Utile?