1.18488
N-Acetyl-DL-tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
BP
Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
crystalline
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
low in endotoxins
Punto di fusione
204-206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.