Documenti fondamentali
298711
Sigma-Aldrich
Diethyl Pyrocarbonate
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Sinonimo/i:
Diethyl Pyrocarbonate, Diethyl Oxydiformate, DEPC
Scegli un formato
25 G
163,00 €
100 G
544,00 €
163,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
163,00 €
100 G
544,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
163,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7998
Saggio
≥97% (titration)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
clear colorless
Solubilità
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles. Useful for specific inactivation of nucleases during isolation of undegraded polynucleotides. Also inhibits platelet-activating factor acetyl hydrolase. Has been used as a probe for the topography of 5.8S rRNA in yeast ribosomes.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Shoshan-Barmatz, V., and Weil, S. 1994. Biochem. J. 299, 177.
Blumbers, D.O. 1987. Methods Enzymol. 152, 20.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup