Documenti fondamentali
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl dicarbonate
Scegli un formato
5 ML
37,80 €
25 ML
137,00 €
37,80 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
37,80 €
25 ML
137,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
216-542-8
NACRES:
NA.22
37,80 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
liquid
Potenza
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
93-94 °C/24 hPa
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup