Solutions of dextran at neutral pH can be prepared. Once the dextran is completely dissolved, the solution can be sterilized by autoclaving at 110-115°C for 30 to 45 minutes. No confirmed shelf life information is available for the stability of such solutions, but as long as they are kept sterile, they should be stable if kept refrigerated. Freezing, and especially repeated freeze-thaw cycles, could shear the polymer and change the properties; therefore, freezing solutions is not recommended.
Filter sterilization would likely prove to be very difficult, due to the viscosity of the solution; if a sterile solution is required, autoclaving is recommended.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 71,50 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 233,00 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 796,00 € |
Informazioni su questo articolo
71,50 €
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr 450,000-650,000
technique(s)
cell based assay: suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- per isolare neutrofili umani da campioni ematici
- per la sedimentazione del sangue
- nella risospensione di cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC) per un saggio microfluidico di adesione cellulare 3D.
- nello studio delle goccioline di sistemi acquosi a due fasi (ATPS) nell′ambito di sistemi microfluidici e di applicazioni biocompatibili
- per lo studio delle sue proprietà meccaniche mediante spettroscopia di forza a molecola singola
Biochem/physiol Actions
- Equilibrio osmotico: Il destrano concorre a mantenere l′equilibrio osmotico innalzando la concentrazione dei soluti in soluzione. Ciò impedisce l′eccessivo spostamento di acqua attraverso le membrane cellulari, salvaguardando così l′integrità e la funzione delle cellule.
- Crioprotezione: Il destrano agisce come crioprotettore formando una barriera protettiva attorno alle cellule e ai tessuti durante il congelamento. Questa barriera impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio, che potrebbero danneggiare le membrane e le strutture cellulari.
- Controllo della viscosità: Il destrano è in grado di modificare la viscosità delle soluzioni aumentandone il peso molecolare. La variazione della viscosità influisce sulle proprietà di flusso della soluzione, risultato che fa del destrano un valido strumento per controllare la densità delle soluzioni in numerosi processi.
- Drug Delivery: Il destrano modificato viene utilizzato come vettore per la veicolazione controllata di farmaci. I destrani possono incapsulare i farmaci e rilasciarli gradualmente, aumentandone in questo modo la solubilità e controllandone i profili di rilascio, con un miglioramento degli esiti terapeutici.
- Elettroforesi su gel: Il destrano aumenta la densità delle soluzioni di caricamento del campione in gel elettroforesi. L′aumento della densità agevola l′ingresso dei campioni nella matrice del gel, determinando una maggiore precisione nella separazione delle molecole in base alla dimensione e alla carica nel corso dell′elettroforesi.
- Stabilizzazione enzimatica: Il destrano stabilizza gli enzimi fornendo loro un ambiente protettivo. Il destrano forma attorno agli enzimi una matrice stabile, incrementandone l′attività e prolungandone la durata in numerose reazioni biochimiche. Una tale protezione impedisce la denaturazione e l′inattivazione dell′enzima, che è messo nelle condizioni di esercitare la propria azione in maniera più efficace.
Features and Benefits
- Destrano con un peso molecolare medio nell′intervallo 450.000-650.000
- Completamente solubile in acqua, DMSO, formammide, glicole etilenico e glicerolo
- Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: 1.5, clear, colorless | solubility water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless |
| suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics | suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides | suitability - | suitability - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What are the storage conditions once re-suspended in H20? Can we autoclave? Should we filter sterilize and keep at 4°C? How long is it stable?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfUtile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Utile?
-
-
Is this molecular weight 500,000Da?
1 risposta-
The molecular weight range of this product is 450,000 - 650,000 Daltons and is determined on a lot-specific basis. A review of recent batches indicate that lots are typically >500,000. The exact molecular weight value for this product is recorded on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/31392#product-documentationUtile?
-