Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,40 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 253,00 € |
Informazioni su questo articolo
76,40 €
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~500,000
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
manufacturer/tradename
EDQM
useful pH range
6.0-8.0 (10 g/L)
solubility
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Mr ~500,000 | description Mr 5,000 | description avg mol wt >500,000 (dextran starting material) | description average mol wt 9,000-20,000 |
| biological source (Leuconostoc spp.) | biological source (Leuconostoc spp.) | biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| solubility H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear | solubility water: 100 g/L at 25 °C (77 °F ), H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow, H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?