208665
Calmidazolium Chloride
A cell-permeable calmodulin antagonist.
Sinonimo/i:
Calmidazolium Chloride, Compound R 24571
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H24Cl6N2O.Cl/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,30-31H,17-19H2;
LBFGPQFQXRJXDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
brain calmodulin-dependent phosphodiesterase
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Nakazawa, K., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 137.
Yuasa, T., and Muto, S. 1992. Arch. Biochem. Biophys.296, 175.
Ichikawa, M., et al. 1991. J. Membrane Biol.120, 211.
Silver, P.J., et al. 1989. Cardiovasc. Drug Ther. 3, 675.
Anderson, K.W., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 11487.
Gietzen, L., et al. 1982. Biochem. J. 207, 541.
Van Belle, H. 1981. Cell Calcium2, 483.
Levin, R.N., and Weiss, B. 1979. J. Pharmacol. Exp. Therap.208, 454.
WGK 3