This product is not assigned a firm expiration date, but lots are retested every 2 years while available to assure quality. In the original sealed container, this compound is quite stable. Exposure to light and moisture may accelerate degradation over time. A specific time frame related to the degradation rate has not been established.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Colchicina, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Gene Information
General description
Application
- in the in vitro sister-chromatid exchange (SCE) assay
- to study its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal and cytotoxic activities
- in microtubule disruption
- to analyse its effects on Ca2+ transients from taxol-treated cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
| mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicina
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-86-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How long is this powder stable at room temperature approximately? After how many years is appreciable degradation to be expected?
1 risposta-
Utile?
-
-
How should this colchicine be dissolved to create a solution?
1 risposta-
This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL and water at 45 mg/mL. Stock solutions may be autoclaved or filter sterilized. The compound is light sensitive. Stock solutions should be stored protected from light in amber glass bottles and are stable for at least 6 months at 2 - 8°C.
Utile?
-
-
What is the solubility of product C9754, Colchicine? Also, what is the solution stability of Colchicine?
1 risposta-
The solubility of Colchicine in DMSO is 426 mg/ml at 25 °C. It can also be dissolved in absolute ethanol (50 mg/ml), producing a clear to slightly hazy, yellow to yellow-green solution. However, this may require heat.
Regarding solution stability, Colchicine powder darkens upon exposure to light. Sterilized solutions remain stable for at least six months if shielded from light. No significant hydrolysis of colchicine occurred in neutral and slightly alkaline solutions after two months of frozen storage.
Utile?
-
-
How should Colchicine be stored as a powder and when dissolved? At which temperature?
1 risposta-
This product in powdered format can be stored in room temperature. Colchicine powder will darken upon exposure to light. Colchicine solutions can be sterilized by autoclaving or filtration. Sterilized solutions are stable for at least six months if protected from light. No appreciable colchicine hydrolysis occurred in neutral and slightly alkaline (pH = 8.1) solutions after storage frozen for 2 months.