Documenti fondamentali
205805
Millipore
Carbenicillin, Disodium Salt
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Sinonimo/i:
Carbenicillin, Disodium Salt, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2O6S · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51282413
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
light beige
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descrizione generale
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synthetic penicillin derivative used for gene technology when carbenicillin-resistant plasmids are studied. Typically used at 30-50 µg/ml for selection of carbenicillin-resistant Escherichia coli.
Azioni biochim/fisiol
Potency: ≥770 µg/mg
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 72 h at 4°C or for 4 months at -20°C.
Altre note
Payne, D.J., and Amyes, S.G. 1993. J. Med. Microbiol. 38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ampicillin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A1593
Ampicillin
myo-Inositol ≥99% (GC), BioReagent
Sigma-Aldrich
I7508
myo-Inositol