Documenti
C1389
Sigma-Aldrich
Carbenicillina
89.0-100.5% anhydrous basis
Sinonimo/i:
Carbenicillina di disodio, αCarbossibenzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2Na2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.36
Beilstein:
5722128
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51282413
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
synthetic (chemical)
Livello qualitativo
Saggio
89.0-100.5% anhydrous basis
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
La carbenicillina è un antibiotico semisintetico ad ampio spettro appartenente al gruppo delle carbossipenicilline, che mostra attività battericida e resistente alle beta lattamasi. Si tratta di un antibiotico ad ampio spettro, che vuol dire che è efficace nei confronti di un ampio ventaglio di batteri, Gram-positivi così come Gram-negativi. La carbenicillina è particolarmente attiva nei confronti dello Pseudomonas aeruginosa, un batterio Gram-negativo resistente di solito ad altri antibiotici
La carbenicillina viene usata in applicazioni di biologia cellulare per impedire la crescita di contaminanti batterici Viene impiegato inoltre in microbiologia per selezionare batteri che siano stati trasformati con un vettore ospitante il gene che codifica per la beta-lattamasi, e che sono quindi resistenti alla carbenicillina.
Applicazioni
La carbenicillina sale di disodio è stata impiegata:
  • nella preparazione di terreni e piastre di agar Luria-Bertani (Lb)come
  • come agente selettivo nei terreni di coltura per prevenire la crescita di contaminanti batterici
  • in uno studio finalizzato allo sviluppo di anticorpi monoclonali
Azioni biochim/fisiol
Aprendo il proprio anello lattamico, la carbenicillina provvede ad acilare il dominio C-terminale della transpeptidasi sensibile alla penicillina. Questa inattivazione impedisce lo stabilirsi di legami crociati tra i filamenti di peptidoglicano, inibendo di conseguenza il terzo e ultimo passaggio della sintesi della parete cellulare batterica. Ciò conduce ad una sintesi difettosa della parete cellulare batterica e, di conseguenza, alla lisi delle cellule.
Modalità d′azione: La carbossipenicillina è un antibiotico che inibisce la sintesi della parete batterica (a livello della formazione dei legami crociati del peptidoglicano) inattivando le transpeptidasi sulla superficie interna della membrana cellulare batterica.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti dei batteri Gram-positivi e di quelli Gram-negativi
Caratteristiche e vantaggi
  • Antibiotico ad ampio spettro con attività battericida e resistente alle beta-lattamasi
  • Efficace nei confronti di un ampio ventaglio di batteri, tra cui lo Pseudomonas aeruginosa
  • Utilizzato comunemente in applicazioni di biologia cellulare e di biochimica
  • Garantisce una maggiore stabilità rispetto all′ampicillina
Stoccaggio e stabilità
Chiusura a tenuta. Anidra Conservare sotto chiave o in un'area accessibile solo a personale qualificato o autorizzato.
Risultati analitici
Stabile a 37 °C per 3 giorni.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Boris Rodenko et al.
Nature protocols, 1(3), 1120-1132 (2007-04-05)
Major histocompatibility complex (MHC) class I molecules present peptide ligands on the cell surface for recognition by appropriate cytotoxic T cells. MHC-bound peptides are critical for the stability of the MHC complex, and standard strategies for the production of recombinant
Edward Avilés et al.
Organic letters, 12(22), 5290-5293 (2010-10-23)
Monamphilectine A (1), a new diterpenoid β-lactam alkaloid showing potent antimalarial activity, was isolated in milligram quantities following bioassay-directed extraction of a Puerto Rican marine sponge Hymeniacidon sp. Its structure, established by interpretation of spectral data, was confirmed unequivocally by
Sua Lee et al.
Frontiers in immunology, 12, 778829-778829 (2021-12-07)
Since the coronavirus disease outbreak in 2019, several antibody therapeutics have been developed to treat severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections. Antibody therapeutics are effective in neutralizing the virus and reducing hospitalization in patients with mild and moderate
J Steinmann et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 16(33) (2011-08-30)
We describe the epidemiology and characteristics of the pathogen and patients (n=7) associated with an outbreak of a carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) strain in a German university hospital from July 2010 to January 2011. Species identification and detection of carbapenem
Brigitte K Ziervogel et al.
Structure (London, England : 1993), 21(1), 76-87 (2012-12-04)
The structure of OmpF porin in complex with three common antibiotics (zwitterionic ampicillin, anionic ertapenem, and di-anionic carbenicillin) was determined using X-ray crystallography. The three antibiotics are found to bind within the extracellular and periplasmic pore vestibules, away from the