203728
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Sinonimo/i:
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered, Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
Descrizione
Merck USA index - 14, 7558
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
40
Impurezze
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>300.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 149 °C