200100
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Benzyl-α-GalNAc
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
o-linked glycosylation
Attenzione
Altre note
Kuan, S.-F., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 19271.
WGK 3