654380
Tunicamycin
from Strepomyces lysosuperficus, ≥98% (A+B+C+D, HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase, Calbiochem
Sinonimo/i:
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
Scegli un formato
262,00 €
Scegli un formato
About This Item
262,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus,
Descrizione
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
pyridine: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N4(C=CC(=O)NC4=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(O)C[C@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)NC(=O)\C=C\CC(C)C)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
N-linked glycosylation
thrombin-induced Ca2+ mobilization in cells
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3