Key Documents
1.93408
Supelco
Hydrogen peroxide
50%, EMPLURA®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
EMPLURA®
Concentrazione
50%
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1